5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR903475-1G OR903475-5G
APOSOR903475-1GEA 670 SEK
APOSOR903475-1G APOSOR903475-5G
5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
5-Acetylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₇H₇NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10697705
CAS nummer: 1124-29-4