3-Ethoxy-2-nitropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9033-25G OR9033-5G
APOSOR9033-25GEA 0 SEK
APOSOR9033-25G APOSOR9033-5G
3-Ethoxy-2-nitropyridine 98%
3-Ethoxy-2-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Kokpunkt: 156…158 °C/15mmHg
Smältpunkt: 28…32 °C
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006257
CAS nummer: 74037-50-6