4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9032-10G
OR9032-1G
OR9032-250MG
APOSOR9032-10GEA
8400
SEK
APOSOR9032-10G
APOSOR9032-1G
APOSOR9032-250MG
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Kokpunkt: 116…118 °C/0,9mmHg Smältpunkt: 20…21 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05982051 CAS nummer: 1074-99-3 |