2-Chloro-3-(chloromethyl)pyrazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR903175-1G OR903175-250MG
APOSOR903175-1GEA 7625 SEK
APOSOR903175-1G APOSOR903175-250MG
2-Chloro-3-(chloromethyl)pyrazine 95%
2-Chloro-3-(chloromethyl)pyrazine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 45660-95-5