5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR903168-1G
OR903168-25G
OR903168-5G
APOSOR903168-1GEA
260
SEK
APOSOR903168-1G
APOSOR903168-25G
APOSOR903168-5G
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
5-Pentylbenzene-1,3-diol
Formel:
C₁₁H₁₆O₂ Kokpunkt: 162…164 °C Smältpunkt: 46…48 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002293 CAS nummer: 500-66-3 |