5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Grewe diamine, 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine
OR902949-1G OR902949-250MG OR902949-5G
APOSOR902949-1GEA 3175 SEK
APOSOR902949-1G APOSOR902949-250MG APOSOR902949-5G
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel: C₆H₁₀N₄
Smältpunkt: 270…272 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00078880
CAS nummer: 95-02-3