2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9029-1G OR9029-250MG
APOSOR9029-1GEA 1200 SEK
APOSOR9029-1G APOSOR9029-250MG
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formel: C₇H₉NO
Smältpunkt: 37…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235268
CAS nummer: 27296-76-0