2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR902882-10G OR902882-1G OR902882-5G
APOSOR902882-10GEA 10250 SEK
APOSOR902882-10G APOSOR902882-1G APOSOR902882-5G
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 14300-45-9