3'-(Methylthio)acetanilide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Acetamidothioanisole
OR902818-25G OR902818-5G
APOSOR902818-25GEA 4700 SEK
APOSOR902818-25G APOSOR902818-5G
3'-(Methylthio)acetanilide 95%
3'-(Methylthio)acetanilide
Formel: C₉H₁₁NOS
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2524-78-9