(R)-1-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)piperidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR902781-1G OR902781-250MG
APOSOR902781-1GEA 1550 SEK
APOSOR902781-1G APOSOR902781-250MG
(R)-1-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)piperidine 95%
(R)-1-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 155726-05-9