7-Nitroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR902610-25G OR902610-5G
APOSOR902610-25GEA 3600 SEK
APOSOR902610-25G APOSOR902610-5G
7-Nitroquinoline 98%
7-Nitroquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₂
Smältpunkt: 130…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234498
CAS nummer: 613-51-4