Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR902507-1G OR902507-5G
APOSOR902507-1GEA 0 SEK
APOSOR902507-1G APOSOR902507-5G
Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate
Formel: C₅H₅NO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00062870
CAS nummer: 10068-07-2