4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9023-1G
OR9023-250MG
OR9023-5G
APOSOR9023-1GEA
825
SEK
APOSOR9023-1G
APOSOR9023-250MG
APOSOR9023-5G
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
4-Propylbenzene-1,3-diol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Kokpunkt: 286,9 °C Smältpunkt: 82,5 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00020120 CAS nummer: 18979-60-7 |