2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR902137-1G OR902137-25G OR902137-5G
APOSOR902137-1GEA 1475 SEK
APOSOR902137-1G APOSOR902137-25G APOSOR902137-5G
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine
Formel: C₉H₆N₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09863416
CAS nummer: 94448-88-1