2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR902105-1G OR902105-25G OR902105-5G
APOSOR902105-1GEA 1725 SEK
APOSOR902105-1G APOSOR902105-25G APOSOR902105-5G
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile
Formel: C₉H₉N₃
MW: 159,190 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09455268
CAS nummer: 52583-90-1