2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR902103-1G OR902103-25G OR902103-5G
APOSOR902103-1GEA 1475 SEK
APOSOR902103-1G APOSOR902103-25G APOSOR902103-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine
Formel: C₉H₆N₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09863419
CAS nummer: 1152822-31-5