Methyl-6-methoxypicolinate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR901996-1G OR901996-5G
APOSOR901996-1GEA 0 SEK
APOSOR901996-1G APOSOR901996-5G
Methyl-6-methoxypicolinate 98%
Methyl-6-methoxypicolinate
Formel: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07779517
CAS nummer: 26256-72-4