Methyl-4-hydroxynicotinate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR901986-1G
OR901986-250MG
APOSOR901986-1GEA
2825
SEK
APOSOR901986-1G
APOSOR901986-250MG
Methyl-4-hydroxynicotinate 98%
Methyl-4-hydroxynicotinate
Formel:
C₇H₇NO₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04114270 CAS nummer: 67367-24-2 |