6,7-Dichloroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR901961-1G OR901961-5G
APOSOR901961-1GEA 1975 SEK
APOSOR901961-1G APOSOR901961-5G
6,7-Dichloroquinoline 98%
6,7-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09878431
CAS nummer: 40635-11-8