2-(Methylthio)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR901942-25G OR901942-5G
APOSOR901942-25GEA 5225 SEK
APOSOR901942-25G APOSOR901942-5G
2-(Methylthio)pyridine 95%
2-(Methylthio)pyridine
Formel: C₆H₇NS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01691593
CAS nummer: 18438-38-5