2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR901771-1G OR901771-5G
APOSOR901771-1GEA 565 SEK
APOSOR901771-1G APOSOR901771-5G
2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
2-Bromo-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
Smältpunkt: 171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234040
CAS nummer: 36953-40-9