2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR901752-1G OR901752-250MG
APOSOR901752-1GEA 6775 SEK
APOSOR901752-1G APOSOR901752-250MG
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13185540
CAS nummer: 1214366-19-4