6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR901681-1G OR901681-25G OR901681-5G
APOSOR901681-1GEA 720 SEK
APOSOR901681-1G APOSOR901681-25G APOSOR901681-5G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,04 g/mol
Smältpunkt: 220…225 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00461173
CAS nummer: 24036-52-0