2,8-Dichloroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR901662-10G OR901662-1G OR901662-25G
APOSOR901662-10GEA 1875 SEK
APOSOR901662-10G APOSOR901662-1G APOSOR901662-25G
2,8-Dichloroquinoline 98%
2,8-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00832077
CAS nummer: 4470-83-1