3-Chloro-4-methoxyphenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR900665-10G OR900665-1G OR900665-5G
APOSOR900665-10GEA 11800 SEK
APOSOR900665-10G APOSOR900665-1G APOSOR900665-5G
3-Chloro-4-methoxyphenol 95%
3-Chloro-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 18093-12-4