2-(3-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR900540-1G OR900540-5G
APOSOR900540-1GEA 1950 SEK
APOSOR900540-1G APOSOR900540-5G
2-(3-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
2-(3-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₁H₁₃NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09414739
CAS nummer: 17653-93-9