2-Cyclohepten-1-one 90%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Cyclohept-2-enone
OR900263-10G OR900263-25G
APOSOR900263-10GEA 1250 SEK
APOSOR900263-10G APOSOR900263-25G
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Formel: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Densitet: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 68 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004157
CAS nummer: 1121-66-0