3-Bromopropionic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3-Bromopropanoic acid
OR8993-100G OR8993-500G
APOSOR8993-100GEA 1350 SEK
APOSOR8993-100G APOSOR8993-500G
3-Bromopropionic acid 98%
3-Bromopropionic acid
Formel: BrH₂CCH₂COOH
MW: 152,98 g/mol
Kokpunkt: 142 °C
Smältpunkt: 63 °C
Densitet: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002763
CAS nummer: 590-92-1
UN: 3261
ADR: 8,III