1,2,2,3-Tetrachloropropane 99%
Leverantör: Apollo Scientific
OR8992-1G OR8992-5G OR8992-10G
APOSOR8992-1GEA 945 SEK
APOSOR8992-1G APOSOR8992-5G APOSOR8992-10G
1,2,2,3-Tetrachloropropane 99%
1,2,2,3-Tetrachloropropane
Formel: ClH₂CCCl₂CH₂Cl
MW: 181,88 g/mol
Kokpunkt: 87…88 °C/50mmHg
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039362
CAS nummer: 13116-53-5