N,N-Dietylanilin
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR8987-1L OR8987-500ML
APOSOR8987-1LEA 650 SEK
APOSOR8987-1L APOSOR8987-500ML
N,N-Dietylanilin
N,N-Dietylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Kokpunkt: 217 °C
Smältpunkt: –38 °C
Densitet: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009042
CAS nummer: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III