2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8981-1G
OR8981-5G
OR8981-25G
APOSOR8981-1GEA
260
SEK
APOSOR8981-1G
APOSOR8981-5G
APOSOR8981-25G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BClNO₂ Smältpunkt: 155…164 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD03788416 CAS nummer: 458532-96-2 |