2,3-Dibromo-5-picoline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR8978-1G OR8978-5G OR8978-25G
APOSOR8978-1GEA 175 SEK
APOSOR8978-1G APOSOR8978-5G APOSOR8978-25G
2,3-Dibromo-5-picoline
2,3-Dibromo-5-picoline
Formel: C₆H₅Br₂N
Kokpunkt: 270,8 °C
Smältpunkt: 52…56 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04112574
CAS nummer: 29232-39-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III