5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8977-1G OR8977-25G OR8977-5G
APOSOR8977-1GEA 260 SEK
APOSOR8977-1G APOSOR8977-25G APOSOR8977-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Kokpunkt: 78 °C/3mmHg
Smältpunkt: 40…46 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03095093
CAS nummer: 29241-60-9