4-Piperidineethanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8972-1G OR8972-5G
APOSOR8972-1GEA 260 SEK
APOSOR8972-1G APOSOR8972-5G
4-Piperidineethanol
4-Piperidineethanol
Formel: C₇H₁₅NO
Kokpunkt: 228 °C
Smältpunkt: 46…50 °C
Flampunkt: >113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006008
CAS nummer: 622-26-4
EINECS: 210-727-7