1,2-Diiodobenzene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR8941-100G OR8941-25G
APOSOR8941-100GEA 1550 SEK
APOSOR8941-100G APOSOR8941-25G
1,2-Diiodobenzene 99%
1,2-Diiodobenzene
Formel: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Kokpunkt: 282 °C/15mmHg
Smältpunkt: 23,3…23.7 °C
Densitet: 2,524 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001038
CAS nummer: 615-42-9
EINECS: 210-425-5