3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Methyl-4-nitropyrazole
OR8929-25G OR8929-100G OR8929-500G
APOSOR8929-25GEA 245 SEK
APOSOR8929-25G APOSOR8929-100G APOSOR8929-500G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C4H5N3O2
MW: 127,10 g/mol
Kokpunkt: 325 °C
Smältpunkt: 131…134 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00037864
CAS nummer: 5334-39-4