3-Aminobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8921-100G OR8921-25G OR8921-500G
APOSOR8921-100GEA 705 SEK
APOSOR8921-100G APOSOR8921-25G APOSOR8921-500G
3-Aminobenzyl alcohol 98%
3-Aminobenzyl alcohol
Formel: C₇H₉NO
Smältpunkt: 92…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007817
CAS nummer: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8