5-Bromo-2-methoxyphenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8907-100G OR8907-25G
APOSOR8907-100GEA 1850 SEK
APOSOR8907-100G APOSOR8907-25G
5-Bromo-2-methoxyphenol
5-Bromo-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
MW: 203,0300 g/mol
Kokpunkt: 150 °C/20mmHg
Smältpunkt: 63…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00673137
CAS nummer: 37942-01-1