5-Bromoisoquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8906-25G OR8906-100G
APOSOR8906-25GEA 825 SEK
APOSOR8906-25G APOSOR8906-100G
5-Bromoisoquinoline 98%
5-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Kokpunkt: 95…97 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 81…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01646405
CAS nummer: 34784-04-8