4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8902-1G OR8902-25G OR8902-5G
APOSOR8902-1GEA 260 SEK
APOSOR8902-1G APOSOR8902-25G APOSOR8902-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132.1625 g/mol
Kokpunkt: 160 °C/16mmHg
Smältpunkt: 19…20 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00025578
CAS nummer: 10406-25-4