Methoxyhydroquinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Methoxyhydroquinone
OR8900-1G OR8900-5G OR8900-10G
APOSOR8900-1GEA 175 SEK
APOSOR8900-1G APOSOR8900-5G APOSOR8900-10G
Methoxyhydroquinone
Methoxyhydroquinone
Formel: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Smältpunkt: 87…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013971
CAS nummer: 824-46-4
EINECS: 212-530-1