4-Amino-3-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8895-1G OR8895-25G OR8895-5G OR8895-100G
APOSOR8895-1GEA 260 SEK
APOSOR8895-1G APOSOR8895-25G APOSOR8895-5G APOSOR8895-100G
4-Amino-3-methylpyridine
4-Amino-3-methylpyridine
Formel: C₆H₈N₂
Smältpunkt: 106…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01704431
CAS nummer: 1990-90-5
EINECS: 217-872-5