3-Vinylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR8894-1G OR8894-5G OR8894-10G
APOSOR8894-1GEA 1550 SEK
APOSOR8894-1G APOSOR8894-5G APOSOR8894-10G
3-Vinylpyridine
3-Vinylpyridine
Formel: C₇H₇N
Kokpunkt: 85 °C/10mmHg
Densitet: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02178019
CAS nummer: 1121-55-7
UN: 3073
ADR: 6.1+3+8,II