2-Bromo-4-formylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8883-25G OR8883-5G OR8883-100MG
APOSOR8883-25GEA 1975 SEK
APOSOR8883-25G APOSOR8883-5G APOSOR8883-100MG
2-Bromo-4-formylpyridine 97%
2-Bromo-4-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
Smältpunkt: 52…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039311
CAS nummer: 118289-17-1