3-Amino-2-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8878-25G OR8878-5G OR8878-1G
APOSOR8878-25GEA 1350 SEK
APOSOR8878-25G APOSOR8878-5G APOSOR8878-1G
3-Amino-2-methylpyridine 98%
3-Amino-2-methylpyridine
Formel: C₆H₈N₂
Smältpunkt: 114…119 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03788195
CAS nummer: 3430-10-2