3-Bromopicolinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8877-1G
OR8877-5G
OR8877-25G
OR8877-100G
APOSOR8877-1GEA
260
SEK
APOSOR8877-1G
APOSOR8877-5G
APOSOR8877-25G
APOSOR8877-100G
3-Bromopicolinic acid
3-Bromopicolinic acid
Formel:
C₆H₄BrNO₂ Smältpunkt: 141…144 °C Densitet: 1,813 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01320380 CAS nummer: 30683-23-9 |