4-Iodotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8875-100G OR8875-25G OR8875-500G
APOSOR8875-100GEA 515 SEK
APOSOR8875-100G APOSOR8875-25G APOSOR8875-500G
4-Iodotoluene 98%
4-Iodotoluene
Formel: C₇H₇I
Kokpunkt: 210…212 °C
Smältpunkt: 33…35 °C
Densitet: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001059
CAS nummer: 624-31-7
EINECS: 210-841-7