5-Bromopyrimidin-2-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8863-100G OR8863-25G OR8863-5G
APOSOR8863-100GEA 4025 SEK
APOSOR8863-100G APOSOR8863-25G APOSOR8863-5G
5-Bromopyrimidin-2-ol
5-Bromopyrimidin-2-ol
Formel: C₄H₃BrN₂O
Smältpunkt: 230 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00233952
CAS nummer: 214290-49-0