Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8856-1G OR8856-5G
APOSOR8856-1GEA 855 SEK
APOSOR8856-1G APOSOR8856-5G
Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Coumarin-6-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆O₃
Smältpunkt: 192…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01941322
CAS nummer: 51690-26-7