5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
OR8853-100G OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA 2575 SEK
APOSOR8853-100G APOSOR8853-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Formel: C₆H₆O₃
Kokpunkt: 114…116 °C/1mmHg
Smältpunkt: 32…35 °C
Densitet: 1,243 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 79 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00003234
CAS nummer: 67-47-0
EINECS: 200-654-9